Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C194H304N58O59S4
Masa cząsteczkowa:
4521.10
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Adrenomedullin 11-50 rat is a peptide fragment of adrenomedullin that possesses systemic vasodilator activity at the level of calcitonin gene-related peptide-1 (CGRP1) receptor activation. Adrenomedullin and its peptide may be used in bone growth studies.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥95% (HPLC) | description ≥90% (HPLC), powder | description ≥97% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form lyophilized | form powder | form powder | form powder |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥70% | composition - | composition - | composition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?