This product is not tested for solubility or solution stability. However, the identical compound, under Calbiochem product 218755, is soluble at 1 mg/mL in water. Stock solutions may be stored in aliquots at -20°C for at least 3 months.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H36N4O9
Masa cząsteczkowa:
500.54
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Caspase 4 Inhibitor (Ac-LEVD-CHO) is used for the selective inhibition of caspase 4 to differentiate its role in specific cell apoptosis pathways.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description - | description The Caspase-4 Inhibitor I, also referenced under CAS 402832-01-3, controls the biological activity of Caspase-4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications. | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized solid | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition OK to freeze | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥80% | composition Peptide Content, ≥80% | composition - | composition Peptide Content, ≥80% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi, we recently purchased caspase 4 inhibitor (ICH-2), and I was planning to aliquot it but I was not able to find any instructions on how to dissolve it, how long and what temperature the product can be stored, etc. Could you let me know ASAP?