Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 509,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H39N7O10
Masa cząsteczkowa:
621.64
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
509,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Ac-VQVD-pNa (Acetyl-Val-Gln-Val-Asp-p-nitroanilide) is used as a chromogenic caspase substrate.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥95% (HPLC) | description - | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥80% | composition Peptide Content, ≥70% |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?