Przejdź do
SCP0109
Cathepsin D Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
553,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H55N9O7
Masa cząsteczkowa:
882.02
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160702
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cathepsin D Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
General description
Cathepsin D Substrate is a peptide with Bz-Arg-Gly-Phe-Phe-Pro-4M2NA sequence.
Application
Cathepsin D Substrate has been used in cathepsin D enzymatic assays with Dictyostelium, midgut samples of beetles Stromatium fulvum (Villers) and of P. versicolora.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
219399RAB1317SAB4200767
description
-
description
Useful as a substrate for the determination of cathepsin D activity.
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
clone CTD-19, purified from hybridoma cell culture
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
lyophilized
form
lyophilized solid
form
-
form
buffered aqueous solution
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated, OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
-
composition
-
composition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)