Przejdź do
SCP0125
D-Ile-Pro-Arg-AMC
≥95% (HPLC), lyophilized
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H39N7O5
Masa cząsteczkowa:
541.64
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160702
910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
D-Ile-Pro-Arg-AMC,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥60%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
D-Ile-Pro-Arg-AFC, D-Ile-Pro-Arg-AFC and D-Ile-Pro-Arg-p-nitroanilide (S-2288) are used as a tissue plasminogen-activator (tPA) activator substrates.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Bonjour, quelle est la solubilité de ce produit #SCP0125-en solution aqueuse s'il vous plaît ?
    1 answer
    1. Solubility is not tested for batch release. However, similar peptides are described as soluble in water and aqueous solutions. For example, product I0898 is soluble at >40 mM in water and at >10 mM in Tris buffer, pH 8.4.