Przejdź do
SCP0133
Endomorphin II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H37N5O5
Masa cząsteczkowa:
571.67
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Endomorphin-1 (Tyr-Pro-Trp-Phe-NH2, YPWF-NH2) and endomorphin-2 (Tyr-Pro-Phe-Phe-NH2, YPFF-NH2) are endogeneous opioid tetrapeptides with high affinity and specificity for the μ (mu) opioid receptor. Endomorphin-1 and 2 may be used to study the differential action and metabolism of these opioids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0132SCP0148PHL83000
Vicenin II phyproof® Reference Substance
PHL83000
Vicenin II
description
-
description
-
description
-
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
solid
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥77%
composition
Peptide Content, ≥48%
composition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)