Przejdź do
SCP0153
GLP-1 (Preproglucagon 72-107 amide) (GLP-1 human)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C184H273N51O57
Masa cząsteczkowa:
4111.44
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
GLP-1 (Preproglucagon 72-107 amide) (GLP-1 human) has been used to study its effect on vascular endothelial growth factor-A (VEGFA)-mediated endothelium-dependent signaling and vasodilation.
Glycogen-like peptide-1 (GLP-1) is an amino acid peptide derived from proglucogon. GLP-1 is involved in the regulation of the glycemic index via its affect on glucagon and insulin levels. GLP-1 may be used to study its interaction with its receptor, the GLP-1 receptor.
Biochem/physiol Actions
Glycogen-like peptide-1 (GLP-1) is an insulinotropic hormone, which takes part in increasing insulin secretion and insulin sensitivity. It also inhibits the secretion of glycogen and reduces fasting glucose levels.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G9416SCP0155
description
-
description
≥96% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
-
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
-
composition
Peptide Content, ≥75%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)