Przejdź do
SCP0165
Hepatitis C Virus NS3 Protease Substrate, fluorogenic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H53N7O13S1
Masa cząsteczkowa:
847.93
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
3170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥73%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Hepatitis C virus (HCV) NS3 protease is the key enzyme for virus maturation. AcEEVVAC-AMC is used as a fluorogenic substrate of NS3 protease.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP2153MAB8691SRP2151
description
-
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
description
Chemicon®, from mouse
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
frozen liquid
form
-
form
frozen liquid
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
storage temp.
−70°C
composition
Peptide Content, ≥73%
composition
-
composition
-
composition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)