Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C170H272N52O46S2
Masa cząsteczkowa:
3844.43
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (HPLC)
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥72%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Parathyroid hormone (PTH) is an 84 amino acid hormone involved in calcium regulation in counteraction to calcitonin. PTH regulates serum phosphate levels and vitamin D biosynthesis. N-terminal peptides of PTH are used to elicit and study a wide variety of responses in target cells. PTH N-terminal peptides include: PTH (1-34); [Nle8,18,Tyr34]-PTH 1-34; PTH (2-34); [Nle8,18,Tyr34]-PTH (2-34); PTH (3-34); [Nle8,18,Tyr34]-PTH (3-34); PTH (4-34) and PTH (5-34).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description ≥97% (HPLC), powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition - |
| composition Peptide Content, ≥72% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥72% | composition - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?