Przejdź do
SCP0248
Factor VIIa substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
557,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H42N8O7S1
Masa cząsteczkowa:
610.73
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160702
557,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Factor VIIa substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥72%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Factor VIIa is a serine protease involved in the blood coagulation cascade. The activity of Factor VIIa can be assayed with chromogenic substrate MeSO2-Cha-Abu-Arg-pNA or the flourogenic substrate MeSO2-Cha-Abu-Arg-AFC.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0247SCP0252SCP0129
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥72%
composition
Peptide Content, ≥72%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥70%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)