Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H43N5O8
Masa cząsteczkowa:
625.71
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Pancreatic Elastase substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Elastase(s) can be assayed and differentiated using chromogenic and fluorogenic Pro-Val peptide substrates such as Glp-Pro-Val-pNA and MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-4-MNA.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the maximum excitation and emission wavelength for Product SCP0249, Pancreatic Elastase substrate?
1 answer-
The excitation wavelength for Product SCP0249, Pancreatic Elastase substrate is 335-350 nm and the emission wavelength is 410-440 nm.