Przejdź do
SHC332
MISSION® 3X LacO Indukowalny niecelowy plazmid kontrolny shRNA DNA
Does not target any known genes
Synonim(y):
MISSION® Control Vectors
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106609
NACRES:
NA.51
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Concentration:
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
MISSION®
concentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Sigma® z dumą oferuje wektory indukowalne IPTG jako najnowsze osiągnięcie naszej stałej współpracy z TRC.
Wektor pLKO został przeprojektowany tak, aby zawierał LacI (represor) i zmodyfikowany ludzki promotor U6 shRNA z sekwencjami LacO (operator). Pod nieobecność IPTG (izopropylo-Β-D-tio-galaktozydu), analogu laktozy, LacI wiąże się z LacO zapobiegając ekspresji shRNA. Gdy obecny jest IPTG, allosteryczny represor LacI zmienia konformację, uwalniając się ze zmodyfikowanego lacO ludzkiego promotora U6, a następnie umożliwia ekspresję shRNA.
Z dumą oferujemy dwa różne wektory indukowalne IPTG do badań. Preferowany wektor indukowalny, pLKO_IPTG_3xLacO, zawiera trzy sekwencje operonu lac (dwie w promotorze U6 i jedną 3′ promotora), zapewniając zarówno ścisłą regulację, jak i doskonałe wyciszanie genów. Natomiast wektor pLKO_IPTG_1xLacO zawiera pojedynczą sekwencję operonu lac w promotorze U6, co pozwala na przewagę ekspresji shRNA, ale luźniejszą kontrolę promotora, gdy nie jest indukowany.
Indukowalny wektor MISSION® 3X LacO Non-Target shRNA Control jest wektorem plazmidowym lentiwirusa. Wektor zawiera wstawkę shRNA, która nie jest ukierunkowana na żadne znane geny, dzięki czemu jest przydatna jako kontrola negatywna w eksperymentach wykorzystujących indukowalne klony biblioteki shRNA MISSION. Pozwala to na zbadanie wpływu transfekcji krótkiej spinki do włosów na ekspresję genów i interpretację efektu knockdown obserwowanego przy użyciu klonów shRNA. Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakterii lub ssaków. Ponadto, samodezaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząsteczki wirusowe mogą być wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi. 1X LacO Inducible Non-Target shRNA Control jest dostarczany jako 10 μg plazmidowego DNA w buforze Tris-EDTA (TE) w stężeniu 500 ng/μl.
Application
Aby zobaczyć więcej danych aplikacji, protokołów, map wektorowych odwiedź sigma.com/shrna.
Legal Information
Use of this product is subject to one or more license agreements. For details, please see http://sigmaaldrich.com/missionlicense.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SHC312SHC332VSHC312V
description
Does not target any known genes
description
Does not target any known genes
description
Does not target any known genes
description
Does not target any known genes
concentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
concentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
concentration
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
concentration
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)