Przejdź do
SHM03
MISSION® ExpressMag® Beads
Increases transduction efficiency
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
300 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6580,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
31 290,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
59 400,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
MISSION®
shelf life
3 yr
storage temp.
2-8°C
General description
To view protocols from Sigma collaborators for ExpressMag system visit the link below.
www.sigmaaldrich.com/mission-protocols
Application
When coupled with MISSION® ExpressMag® magnetics, ExpressMag beads will increase the transduction efficiency of lentiviral particles. Increases in transduction efficiency are particularly striking in primary cells and in suspension cells.
Preparation Note
Do NOT FREEZE! Significant decrease in efficacy will occur if ExpressMag bead solution is frozen.
Legal Information
ExpressMag is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SHM04SHM05M8823
description
Increases transduction efficiency
description
Increases transduction efficiency
description
Increases transduction efficiency
description
affinity isolated antibody
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shelf life
3 yr
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
2 yr at -20 °C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What cell lines have been transduced successfully using ExpressMag Beads?
    1 answer
    1. The following cell types have been successfully transduced using ExpressMag Beads: PBL, PBMC, T Cells, GMB primary tumor cells, A549, NYGM, T98G, U251, U87,YH-13, YK6-1, KS-1, NIH3T3, K562, Vero, HeLa, CHO, L929, B95a, H9, HUVEC, CD4+ Primary Human T-Cells, Human Bone Marrow Macrophages, Primary Keratinocytes, SKOV3, MM-AN, MEF and CD 34+.
      Helpful?
  4. What MISSION products have been successfully introduced into cells using ExpressMag® beads?
    1 answer
    1. MISSION Lentiviral Particles (various targets/clones), SHC002V, SHC003V and SHC008V have been successfully introduced into cells using ExpressMag beads.
      Helpful?
  5. What other viruses have been successfully introduced into cells via the use of ExpressMag beads?
    1 answer
    1. Adenovirus, SIV, Retrovirus, Measles virus and HIV have all been successfully introduced into cells using ExpressMag.
      Helpful?
  6. What is the typical fold increase in transduction efficiency when using ExpressMag beads?
    1 answer
    1. The transduction efficiency increase observed when using the ExpressMag products will depend on the cell line. It is reasonable to expect a roughly 10-fold or greater increase.