Przejdź do
SHPM15
MISSION® LentiPlex® Mouse Pooled shRNA Library TRC1.5
For Rapid, Convenient Genome-wide shRNA Screens
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 880,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105904
Concentration:
≥5x108 VP/ml (via p24 assay)
Technique(s):
capture ELISA: 5 x 108 TU/mL using p24
17 880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
MISSION®
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 assay)
technique(s)
capture ELISA: 5 x 108 TU/mL using p24
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Biblioteki MISSION LentiPlex Pooled Libraries łączą moc kolekcji MISSION TRC shRNA z doświadczeniem firmy Sigma w produkcji lentiwirusów, aby umożliwić badania przesiewowe RNAi na poziomie całego genomu. System LentiPlex pooled zapewnia ulepszone dostarczanie i długotrwałe wyciszanie genów w nie dzielących się i pierwotnych liniach komórkowych, umożliwiając nieograniczony potencjał odkrywczy. Wygodny format sprawia, że szybkie badania przesiewowe RNAi całego genomu są teraz dostępne dla każdego badacza przy minimalnych nakładach na odczynniki, czas lub sprzęt.
Biblioteka MISSION LentiPlex Mouse shRNA Pooled Library 2.0 zawiera dodatkowe pokrycie genów i klonów z poprzednio oferowanej biblioteki LentiPlex 1.0 Pooled Library. Po dodaniu wersji 2.0, która obejmuje ponad 7 000 genów myszy i ponad 25 000 klonów podzielonych na 3 podpule, kompletna całogenomowa biblioteka myszy kompletna całogenomowa biblioteka myszy składa się teraz z ponad 110 000 konstruktów shRNA z kolekcji TRC ukierunkowanych na ponad 21 000 genów myszy. Każda biblioteka jest testowana pod kątem reprezentacji shRNA przed wydaniem produktu, aby zapewnić solidne pokrycie biblioteki. Kompletna biblioteka jest dostarczana w gotowym do użycia formacie lentiwirusowym w mianach co najmniej 5 x 108 TU/ml za pomocą testu p24 i jest wstępnie podzielona na piętnaście podpul po około 5 500-8 000 konstruktów shRNA każda. Dostarczane są również startery do amplifikacji i sekwencjonowania w celu dalszej identyfikacji celu.
Aby uzyskać więcej informacji, w tym przykładowe dane i zastosowania, odwiedź naszą stronę LentiPlex Technical Detail Page..
Other Notes
Biblioteki MISSION LentiPlex Mouse Pooled shRNA składają się z numerów katalogowych SHPM01, SHPM15, SHPM2 i SHPMLIBR. Należy zapoznać się z Tabelą 1 dla przybliżonej liczby pokrycia klonów shRNA, docelowych genów i podpul dla każdej biblioteki.
Podkłady do amplifikacji i sekwencjonowania są również dostarczane w celu dalszej identyfikacji trafień.
Dekonwolucja puli shRNA
Sigma's usługa dekonwolucji pozwala łatwo zidentyfikować geny, które mają wpływ na ekran puli shRNA.
  • Sekwencjonowanie następnej generacji klonów pozwala uzyskać dokładną liczbę wystąpień poszczególnych klonów w próbce shRNA.
  • Wszechstronne, powtarzalne wyniki z połączonych ekranów shRNA
  • Statystycznie solidne i bogate w informacje dane
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym Sigma lub wyślij zapytanie na adres MISSION RNAi.
Browse additional MISSION shRNA Gene Family Sets in our MISSION shRNA portal
Legal Information
LentiPlex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SHPH15SHPM2SHPH2
description
For Rapid, Convenient Genome-wide shRNA Screens
description
For Rapid, Convenient Genome-wide shRNA Screens
description
For Rapid, Convenient Genome-wide shRNA Screens
description
For Rapid, Convenient Genome-wide shRNA Screens
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 assay)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 assay)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 assay)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 assay)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
technique(s)
capture ELISA: 5 x 108 TU/mL using p24
technique(s)
capture ELISA: 5 x 108 TU/mL using p24
technique(s)
capture ELISA: 5 x 108 TU/mL using p24
technique(s)
capture ELISA: 5 x 108 TU/mL using p24
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)