Przejdź do
SIC005
MISSION® Uniwersalna fluorescencyjna kontrola negatywna siRNA #1, cyjanina 5
Synonim(y):
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control, Cyanine 5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 nmol
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
592,00 zł
10 nmol
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119212
592,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
color
Red (Cyanine 5)
storage temp.
−20°C
Application
Kontrole negatywne są istotną częścią każdego eksperymentu siRNA, a tutaj oferujemy uniwersalną kontrolę negatywną siRNA #1 sprzężoną z cyjaniną 5 w celu łatwej wizualizacji i oceny skuteczności transfekcji.
Features and Benefits
  • Uniwersalna kontrola negatywna siRNA znakowana cyjaniną 5 umożliwia łatwą wizualizację siRNA w komórkach za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej.
  • Szybka ocena skuteczności transfekcji.
  • Gotowy do użycia.
  • Dostępna w trzech rozmiarach dla wygody użytkownika.
  • Kompatybilny z komórkami ludzkimi, mysimi i szczurzymi.
Legal Information
Wszystkie oligo siRNA są sprzedawane na licencji Massachusetts Institute of Technology.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SIC006SIC003SIC004
description
-
description
-
description
-
description
-
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
Red (Cyanine 5)
color
Red (Cyanine 5)
color
Green-Yellow (Cyanine 3)
color
Green-Yellow (Cyanine 3)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the excitation and emission wavelength?
    1 answer
    1. Cyanine 5 has an excitation maximum of 646 nm and an emission maximum of 669 nm.
      Helpful?
  2. 어떻게 사용하는지 protocol을 알 수 있을까요?
    1 answer
    1. A protocol is not included or recommended for this product and would be dependent upon the transfection reagent being used. This item is a universal negative control that is suitable for use in lipid-based or electroporation applications.
      Helpful?
  3. Can I know the length or the sequence of the siRNA, i need calculate the amount of the phosphate groups to adjust the N/P ratio. Thanks
    1 answer
    1. The sequences are proprietary, however the length will range from 20 - 22 bp for the sense and antisense.