Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121703
eCl@ss:
32040301
Sterility:
sterile
Packaging:
pkg of 100 ea (individually wrapped)
Produkt SLMTBP2-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile
packaging
pkg of 100 ea (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022600044 (North America)
volume
2.0 mL
color
colorless
General description
- Patented Safe-Lock hinged lid that eliminates any danger from leaks or from opening accidentally
- Can be autoclaved when open (121°C, 20 minutes)
- Has volume graduations and etched marking surfaces
- Individually sealed Biopur microcentrifuge tube is sterile and free of pyrogens, RNase, DNA and ATP
Legal Information
Biopur is a registered trademark of Eppendorf SE
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Safe-Lock Microcentrifuge Tubes, Biopur®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?