Przejdź do
SMB00295
Ruscogenin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(1β,3β,25R)-Spirost-5-ene-1,3-diol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H42O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.62
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
eCl@ss:
32160703
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](CC1)CO[C@]21O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC=C6C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H]2C
InChI
1S/C27H42O4/c1-15-7-10-27(30-14-15)16(2)24-22(31-27)13-21-19-6-5-17-11-18(28)12-23(29)26(17,4)20(19)8-9-25(21,24)3/h5,15-16,18-24,28-29H,6-14H2,1-4H3/t15-,16+,18-,19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
QMQIQBOGXYYATH-IDABPMKMSA-N
General description
Ruscogenin is a major steroidal saponin found in the root of Ophiopogon japonicus. It was first isolated from Ruscus aculeatus.
Application
Ruscogenin has been used to study its therapeutic effects on Crohn′s disease (CD)-like colitis both in vitro and in vivo studies.
Biochem/physiol Actions
Ruscogenin is a well-known compound for down-regulating nuclear factor kappa B (NF-κB), intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1), tissue factor (TF), inducible NO synthase (iNOS), and modulating inflammatory pathways. It displays anti-inflammatory properties by inhibiting lipopolysaccharide (LPS)-induced acute lung injury (ALI), and improving diabetic nephropathy in in vivo studies. Ruscogenin also exerts neuroprotective properties and protects the brain against ischemic injury in mouse model. It elicits anti-tumor properties by inducing ferroptosis in pancreatic cancer cells in both in vitro and in vivo studies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89268Y0000494PHL89269
Ruscogenin phyproof® Reference Substance
PHL89268
Ruscogenin
vibrant-m
Y0000494
Ruscogenins
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ruscogenin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)