Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 717,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
717,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC=C([C@H]3OC[C@@]4([H])[C@]3([H])CO[C@@H]4C5=CC=C(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(OC)=C5)C=C2OC)[C@@H]1O
InChI
1S/C32H42O16/c1-41-19-7-13(3-5-17(19)45-31-27(39)25(37)23(35)21(9-33)47-31)29-15-11-44-30(16(15)12-43-29)14-4-6-18(20(8-14)42-2)46-32-28(40)26(38)24(36)22(10-34)48-32/h3-8,15-16,21-40H,9-12H2,1-2H3/t15-,16-,21+,22+,23+,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31+,32+/m0/s1
InChI key
ZJSJQWDXAYNLNS-FUPWJLLWSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| form powder | form - | form solid | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pinoresinol diglucoside
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?