Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.28
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
eCl@ss:
32150313
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(C(O)=CC(OC)=C1C(CCC)=O)CCO
InChI
1S/C13H18O5/c1-3-4-9(15)12-11(18-2)7-10(16)8(5-6-14)13(12)17/h7,14,16-17H,3-6H2,1-2H3
InChI key
PTBQWWHUOMDVFS-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from fungal source.
Application
Antifungal metabolite
Biochem/physiol Actions
Shows antagonistic activity in agar culture and on aspen chips against the aspen decay fungus Phellinus tremulae and the blue strain fungus Ophiostoma crassivaginata.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥95% (LC/MS-UV) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form solid | form solid | form - |
| assay ≥95% (LC/MS-UV) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay - |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?