Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2210,00 zł
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC(O)=CC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=C1
InChI
1S/C21H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-16-20(22)18-21(23)17-19/h7-8,16-18,22-23H,2-6,9-15H2,1H3/b8-7-
InChI key
TUGAUFMQYWZJAB-FPLPWBNLSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (LC/MS-UV) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description phyproof® Reference Substance |
| assay ≥95% (LC/MS-UV) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥85.0% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) food and beverages |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?