Przejdź do
SMB00534
Haploperoside E
≥85% (LC/MS-UV)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H38O17
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
646.59
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥85% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](C)O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC)C=C(C=CC(O4)=O)C4=C3)[C@H](O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C28H38O17/c1-9-17(30)20(33)23(36)26(40-9)39-8-15-19(32)22(35)25(45-27-24(37)21(34)18(31)10(2)41-27)28(44-15)43-14-7-12-11(6-13(14)38-3)4-5-16(29)42-12/h4-7,9-10,15,17-28,30-37H,8H2,1-3H3/t9-,10-,15+,17-,18-,19+,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
LLQBCHODNVGKSF-RVXDDWIJSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00533SMB00550SMB00266
description
≥85% (LC/MS-UV)
description
≥95% (LC/MS-UV)
description
≥85% (LC/MS-UV)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥85% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥85% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)