Przejdź do
SMB00543
Piperolein A
≥90% (LC/MS-UV)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H25NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.41
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
eCl@ss:
32160703
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCCCC1)CCCC/C=C/C2=CC(OCO3)=C3C=C2
InChI
1S/C19H25NO3/c21-19(20-12-6-3-7-13-20)9-5-2-1-4-8-16-10-11-17-18(14-16)23-15-22-17/h4,8,10-11,14H,1-3,5-7,9,12-13,15H2/b8-4+
InChI key
MIWPBXQTBYPJEF-XBXARRHUSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1692913Y0001113305839
USP
USP
1692913
Trioleina
Triolein European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001113
Triolein
description
≥90% (LC/MS-UV)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
90%
form
solid
form
-
form
-
form
liquid
assay
≥90% (LC/MS-UV)
assay
-
assay
-
assay
90%
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)