Merck
SMB00544
8H-1,3-Dioxolo[4,5-g][1]benzopyran-8-one, 7,9-dimethoxy-6-(4-methoxyphenyl)- (9CI, ACI)
≥95% (LC/MS-UV)
Synonim(y):
7,9-Dimethoxy-6-(4-methoxyphenyl)-8H-1,3-dioxolo[4,5-g][1]benzopyran-8-one (ACI), 8H-1,3-Dioxolo[4,5-g][1]benzopyran-8-one, 7,9-dimethoxy-6-(p-methoxyphenyl)- (7CI)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(C=C(OCO3)C3=C2OC)OC(C4=CC=C(OC)C=C4)=C1OC
InChI
1S/C19H16O7/c1-21-11-6-4-10(5-7-11)16-19(23-3)15(20)14-12(26-16)8-13-17(18(14)22-2)25-9-24-13/h4-8H,9H2,1-3H3
InChI key
LWUQVHKGVXRUPD-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)