Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1530,00 zł
assay
≥85% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC(O)=C2C(OC(C3=CC(O)=C(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C=C3)=C(O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O5)C2=O)=C1
InChI
1S/C27H30O17/c28-6-14-17(33)20(36)22(38)26(42-14)41-12-2-1-8(3-10(12)31)24-25(19(35)16-11(32)4-9(30)5-13(16)40-24)44-27-23(39)21(37)18(34)15(7-29)43-27/h1-5,14-15,17-18,20-23,26-34,36-39H,6-7H2/t14-,15-,17-,18-,20+,21+,22-,23-,26-,27+/m1/s1
InChI key
RPVIQWDFJPYNJM-DEFKTLOSSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥85% (LC/MS-UV) | description phyproof® Reference Substance | description 97% | description 99% |
| form solid | form - | form powder | form solid |
| assay ≥85% (LC/MS-UV) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 97% | assay 99% |
| application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?