Przejdź do
SMB00564
Kipukasin A
≥95% (LC/MS-UV)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24N2O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.42
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
3120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C(OC)C=C(OC)C=C1C)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2OC(C)=O)N(C(N3)=O)C=CC3=O)CO
InChI
1S/C21H24N2O10/c1-10-7-12(29-3)8-13(30-4)16(10)20(27)33-17-14(9-24)32-19(18(17)31-11(2)25)23-6-5-15(26)22-21(23)28/h5-8,14,17-19,24H,9H2,1-4H3,(H,22,26,28)/t14-,17-,18-,19-/m1/s1
InChI key
MAWCJLLSYLMLHT-UTRMSSBJSA-N
General description
Natural product derived from fungal source.
Biochem/physiol Actions
Antifungal and antibacterial activity
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00562SMB00563SMB00063
description
≥95% (LC/MS-UV)
description
≥95% (LC/MS-UV)
description
≥90% (LC/MS-UV)
description
≥85% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥90% (LC/MS-UV)
assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)