Przejdź do
SMB00575
3′,6-Disinapoylsucrose
≥90% (LC/MS-UV)
Synonim(y):
DSS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H42O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
754.69
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(OC)C=C(/C=C/C(O[C@@H]2[C@@](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(/C=C/C4=CC(OC)=C(O)C(OC)=C4)=O)O3)(CO)O[C@H](CO)[C@H]2O)=O)C=C1OC
InChI
1S/C34H42O19/c1-45-18-9-16(10-19(46-2)26(18)39)5-7-24(37)49-14-23-28(41)30(43)31(44)33(50-23)53-34(15-36)32(29(42)22(13-35)52-34)51-25(38)8-6-17-11-20(47-3)27(40)21(12-17)48-4/h5-12,22-23,28-33,35-36,39-44H,13-15H2,1-4H3/b7-5+,8-6+/t22-,23-,28-,29-,30+,31-,32+,33-,34+/m1/s1
InChI key
FHIJMQWMMZEFBL-OPSYHMPNSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Biochem/physiol Actions
3,6′-Disinapoylsucrose is a major active component of traditional Chinese medicine. It has significant effects on neuroprotection and improving learning memory.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83846721891S8501
description
≥90% (LC/MS-UV)
description
phyproof® Reference Substance
description
suitable for NMR (reference standard), 2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), DSS 0.5 mM, NMR tube size 3 mm × 8 in.
description
≥99.5% (GC)
form
solid
form
-
form
-
form
powder
assay
≥90% (LC/MS-UV)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.5% (GC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3′,6-Disinapoylsucrose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)