Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1600,00 zł
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
383.52
solubility
water: slightly soluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(CC(C)C)C(=O)\C=C\C=C\CCCCCC\C=C\c1cc2c(cc1)OCO2
InChI
1S/C24H33NO3/c1-20(2)18-25-24(26)14-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-21-15-16-22-23(17-21)28-19-27-22/h8,10-17,20H,3-7,9,18-19H2,1-2H3,(H,25,26)/b10-8+,13-11+,14-12+
InChI key
FPMPOFBEYSSYDQ-AUVZEZIHSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description ≥90% (LC/MS-ELSD) |
| assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| biological source plant | biological source plant | biological source plant | biological source plant |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics |
| mol wt 383.52 | mol wt 272.3 | mol wt 211.26 | mol wt 408.4 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?