Przejdź do
SMB01014
Clemastanin B
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
LAriciresinol 4,4′-bis-O-|A-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H44O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
684.68
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
MDL number:
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
684.68
solubility
water: slightly soluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@H](C1)Cc4cc(c(cc4)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)CO)OC)CO)c2cc(c(cc2)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)OC
InChI
1S/C32H44O16/c1-42-20-8-14(3-5-18(20)45-31-28(40)26(38)24(36)22(11-34)47-31)7-16-13-44-30(17(16)10-33)15-4-6-19(21(9-15)43-2)46-32-29(41)27(39)25(37)23(12-35)48-32/h3-6,8-9,16-17,22-41H,7,10-13H2,1-2H3/t16-,17-,22+,23+,24+,25+,26-,27-,28+,29+,30+,31+,32+/
InChI key
PBLWZMSRSJTRHJ-NCIRKIHRSA-N
General description
Clemastanin B, a furanoid lignan, is commonly produced by Clematis stans, Radix Isatidis, Plocama calabrica, Sedum sarmentosum, and Brassica rapa plants. Existing research indicates that this secondary metabolite, derived from plant source, exhibits various biological properties, including antiviral, antiinflammatory, and antioxidant activities.
Application
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and pharmaceutical research.
Biochem/physiol Actions
Clemastanin B has antioxidant and anti-inflammatory activities, it exerts its anti-influenza activity by inhibiting the virus multiplication, prophylaxsis and blocking the virus attachment.
Features and Benefits
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00276SMB00266SMB01056
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
plant
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
684.68
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
382.49
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)