Przejdź do
SML0002
C646
≥98% (HPLC), p300/CBP histone acetyltransferase inhibitor, powder
Synonim(y):
4-[4-[[5-(4,5-Dimethyl-2-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
688,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H19N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
445.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
688,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
C646, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
red to brown
solubility
DMSO: >25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(-c2ccc(\C=C3\C(C)=NN(c4ccc(cc4)C(O)=O)C3=O)o2)c(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C24H19N3O6/c1-13-10-20(21(27(31)32)11-14(13)2)22-9-8-18(33-22)12-19-15(3)25-26(23(19)28)17-6-4-16(5-7-17)24(29)30/h4-12H,1-3H3,(H,29,30)/b19-12-
InChI key
HEKJYZZSCQBJGB-UNOMPAQXSA-N
Application
C646 was used to study the role of p300 in chronic neuropathic pain in rats with chronic constriction injury.
Biochem/physiol Actions
C646 is a competitive histone acetyltransferase (HAT) p300/CBP inhibitor with a Ki of 400 nM and is selective versus other acetyltransferases.
C646 is a potent, competitive, and selective histone acetyltransferase (HAT) p300/CBP inhibitor.
C646 is a potent, cell permeable and selective inhibitor of p300 and CBP (p300/CBP) histone acetyltransferases. Inhibition of p300/CBP by C646 affects the activity of a variety of transcriptional factors such as NF-κB, p53 and MyoD that are associated with physiology, disease processes, hippocampal synaptic plasticity, spatial memory and contextual fear.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under C646
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)