Przejdź do
SML0014
Scutellarin hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7-(β-D-Glucopyranuronosyloxy)-5,6-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one hydrate, Breviscapin, Scutellarein-7-O-β-D-glucuronide, 5,6-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl-β-D-glucopyranosiduronic acid hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
569,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18O12 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.36 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2cc3c(c(c2O)O)C(=O)C=C(O3)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C21H18O12/c22-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(23)13-11(31-10)6-12(14(24)15(13)25)32-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-22,24-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
InChI key
DJSISFGPUUYILV-ZFORQUDYSA-N
Application
Scutellarin hydrate may be used in MAPK-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Scutellarin is a flavonoid that exhibits a number of cardio- and neuro-protective effects. Scutellarin inhibits p38 activity, ERK phosphorylation, and TGF-β expression and fibrosis in a rat myocardial infarct model. In a cerebral ischemia-reperfusion model, the compound reduced infarct volume and neurological deficits by increasing eNOS expression while inhibiting the induction of iNOS.
Features and Benefits
This compound is featured on the MAPKs and Nitric Oxide Synthases pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL8978873577S0327
Scutellarin phyproof® Reference Substance
PHL89788
Scutellarin
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear, greenish-yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)