Przejdź do
SML0031
DBeQ
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
JRF 12, N2,N4-dibenzylquinazoline-2,4-diamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
413,10 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
413,10 zł
Cena katalogowa486,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
C(Nc1nc(NCc2ccccc2)c3ccccc3n1)c4ccccc4
InChI
1S/C22H20N4/c1-3-9-17(10-4-1)15-23-21-19-13-7-8-14-20(19)25-22(26-21)24-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14H,15-16H2,(H2,23,24,25,26)
InChI key
QAIMUUJJAJBPCL-UHFFFAOYSA-N
Application
HeLa cells were treated with DBeQ and the effects on in vivo ubiquitination and protein dislocation were studied by live cell imaging.
Biochem/physiol Actions
ATPase p97 inhibitor.
DBeQ is a potent and specific inhibitor of ATPase p97, an integral component of the ubiquitin-fusion degradation (UFD) pathway. DBeQ inhibits the degradation of ubiquitinated proteins, the endoplasmic reticulum-associated degradation pathway, and autophagosome maturation. The compound also potently inhibits cellular proliferation and induces caspase 3/7 activity and apoptosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2326SML2687SML2683
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the solubility of Product SML0031, DBeQ?
    1 answer
    1. Product SML0031, DBeQ, is soluble to 100 mM with DMSO and to 20 mM with ethanol.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.