Przejdź do
SML0037
Ceftibuten hydrate
90-102% anhydrous basis (HPLC)
Synonim(y):
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-4-carboxy-1-oxo-2-buten-1-yl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
463,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
1504,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14N4O6S2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.42 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51284115
MDL number:
Assay:
90-102% anhydrous basis (HPLC)
Form:
crystalline powder
Storage condition:
desiccated
463,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
90-102% anhydrous basis (HPLC)
form
crystalline powder
storage condition
desiccated
color
white to pale yellow
solubility
DMSO: ≥50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Nc1nc(cs1)\C(=C\CC(O)=O)C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC=C(N3C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C15H14N4O6S2.H2O/c16-15-17-7(5-27-15)6(1-2-9(20)21)11(22)18-10-12(23)19-8(14(24)25)3-4-26-13(10)19;/h1,3,5,10,13H,2,4H2,(H2,16,17)(H,18,22)(H,20,21)(H,24,25);1H2/b6-1-;/t10-,13-;/m1./s1
InChI key
JMLVKZRNRBPPDZ-TXOBIQCCSA-N
General description
Chemical structure: β-lactam
Biochem/physiol Actions
Ceftibuten is a β-lactam antibiotic with antibacterial activity. It is effective for mild-to-moderate respiratory infections. It displays high stability against extended-spectrum β-lactamases producing bacteria.
Ceftibuten is a third generation cephalosporin antibiotic
Third generation cephalosporin antibiotic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0056SML430518588
description
90-102% anhydrous basis (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder, antibiotic
description
suitable for microbiology, ≥98.0% (HPLC)
assay
90-102% anhydrous basis (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: ≥50 mg/mL
solubility
H2O: ≥22 M
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)