Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 953,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21N3O2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.86
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
953,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Tubastatin A hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NO)C1=CC=C(CN2C3=C(C=CC=C3)C4=C2CCN(C)C4)C=C1.Cl
InChI
1S/C20H21N3O2.ClH/c1-22-11-10-19-17(13-22)16-4-2-3-5-18(16)23(19)12-14-6-8-15(9-7-14)20(24)21-25;/h2-9,25H,10-13H2,1H3,(H,21,24);1H
InChI key
LJTSJTWIMOGKRJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Tubastatin A hydrochloride may be used in HDAC6-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Tubastatin A Hydrochloride is a very selective HDAC6 inhibitor.
Tubastatin A is a very selective HDAC6 inhibitor with an IC50 of 4 nM and 100 to over 1000-fold selectivity for HDAC6 over other HDAC classes.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?