Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 562,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
562,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +50 to +60° (c=1, MeOH)
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥35 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]([C@@H](O)c1ccc(O)cc1)N2CCC(O)(CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H25NO3/c1-15(19(23)16-7-9-18(22)10-8-16)21-13-11-20(24,12-14-21)17-5-3-2-4-6-17/h2-10,15,19,22-24H,11-14H2,1H3/t15-,19+/m0/s1
InChI key
QEMSVZNTSXPFJA-HNAYVOBHSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2B(2904)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Traxoprodil (CP-101,606) is a potent noncompetitive antagonist of N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors, selective for the NR2B subunit. It has been shown to be neuroprotective in animal models of brain injury and stroke.
Traxoprodil (CP-101,606) is an NR2B selective NMDA antagonist
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CP-101,606
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?