Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 680,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
680,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥13 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCC1CCC\C1=N/NC(N)=S
InChI
1S/C12H23N3S/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)14-15-12(13)16/h10H,2-9H2,1H3,(H3,13,15,16)/b14-11+
InChI key
OWGUSBISUVLUJF-SDNWHVSQSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description The HDL Receptor SR-BI Inhibitor, BLT-1, also referenced under CAS 321673-30-7, controls the biological activity of HDL Receptor SR-B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications. | description ≥98% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form solid | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| solubility DMSO: ≥13 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 15 mg/mL (clear solution) | solubility - |
| color white to tan | color white | color white to beige | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BLT-1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?