Przejdź do
SML0063
Q-VD-OPh hydrate
≥95% (HPLC), powder, pan-caspase inhibitor
Synonim(y):
5-(2,6-Difluorophenoxy)-3-[[3-methyl-1-oxo-2-[(2-quinolinylcarbonyl)amino]butyl]amino]-4-oxo-pentanoic acid hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H25F2N3O6 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
513.49 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Q-VD-OPh hydrate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
DMSO: ≥14 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC(C(C)C)C(NC(C(COC1=C(F)C=CC=C1F)=O)CC(O)=O)=O)C2=NC3=CC=CC=C3C=C2.[H]O[H]
InChI
1S/C26H25F2N3O6.H2O/c1-14(2)23(31-25(35)19-11-10-15-6-3-4-9-18(15)29-19)26(36)30-20(12-22(33)34)21(32)13-37-24-16(27)7-5-8-17(24)28;/h3-11,14,20,23H,12-13H2,1-2H3,(H,30,36)(H,31,35)(H,33,34);1H2/t20-,23-;/m0./s1
InChI key
ONOTWLLTFZMERH-WCRWPNQISA-N
Application
Q-VD-OPh hydrate has been used:
  • as a pan-caspase inhibitor to prevent cell death in urothelial carcinoma cells (UCC)
  • to induce canonical caspase-dependent apoptosis in UC cells
  • to block caspase-3 and Poly (ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1)
  • to study the protective role of EspZ effector protein against apoptosis and necrosis in human epithelial cells
Biochem/physiol Actions
Pan-caspase inhibitor.
Q-VD-OPh is a potent pan-caspase inhibitor that protects cells from capsase-dependent apoptosis. Q-VD-OPh has superior aqueous stability, cell permeability, and efficacy than FMK-based caspase inhibitors and displays no cytotoxic effects alone.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
551476
description
≥95% (HPLC)
description
InSolution, ≥90%, irreversible broad-spectrum inhibitor of caspases
form
powder
form
liquid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥14 mg/mL
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated (hygroscopic), protect from light, OK to freeze
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review