Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H43N3O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
721.86
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Tubacin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1=CC=C(C=C1)[C@@H]2C[C@H](CSC3=NC(C4=CC=CC=C4)=C(C5=CC=CC=C5)O3)O[C@H](C6=CC=C(NC(CCCCCCC(NO)=O)=O)C=C6)O2
InChI
1S/C41H43N3O7S/c45-26-28-17-19-29(20-18-28)35-25-34(27-52-41-43-38(30-11-5-3-6-12-30)39(51-41)31-13-7-4-8-14-31)49-40(50-35)32-21-23-33(24-22-32)42-36(46)15-9-1-2-10-16-37(47)44-48/h3-8,11-14,17-24,34-35,40,45,48H,1-2,9-10,15-16,25-27H2,(H,42,46)(H,44,47)/t34-,35+,40+/m1/s1
InChI key
BHUZLJOUHMBZQY-YXQOSMAKSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Selective histone deacetylase 6 (HDAC6) inhibitor
Tubacin is a selective inhibitor of histone deacetylase 6 (HDAC6), a predominantly cytoplasmic class II histone deacetylase that is involved in many cellular processes, including degradation of misfolded proteins, cell migration, and cell-cell interaction. Tubacin selectively inhibit HDAC6-mediated alpha -tubulin deacetylation.
Tubacin triggers the release of reactive oxygen species and mediates caspase-3-independent apoptosis of Epstein-Barr virus (EBV)-positive Burkitt lymphoma cells. It suppresses the proliferation of acute lymphoblastic leukemia (ALL) cells and enhances the effect of chemotherapy to treat ALL cells. Tubacin prevents the epileptic activity and neuronal migration defects caused due to lowered expression of Srpx2 in rats.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?