Przejdź do
SML0066
NGB 2904 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butyl]-9H-fluorene-2-carboxamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
585,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
1929,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H29Cl2N3O·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.92
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Clc1cccc(N2CCN(CCCCNC(=O)c3ccc-4c(Cc5ccccc-45)c3)CC2)c1Cl
InChI
1S/C28H29Cl2N3O.ClH/c29-25-8-5-9-26(27(25)30)33-16-14-32(15-17-33)13-4-3-12-31-28(34)21-10-11-24-22(19-21)18-20-6-1-2-7-23(20)24;/h1-2,5-11,19H,3-4,12-18H2,(H,31,34);1H
InChI key
PFIWYJNBKGCVFM-UHFFFAOYSA-N
Application
NGB 2904 hydrochloride may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
NGB 2904 hydrochloride is a potent and selective dopamine D3 receptor antagonist
NGB 2904 is a potent and selective dopamine D3 receptor antagonist with a D3/D2 ratio of 800 for rat and high binding affinity (1.4 nM) at the hD3 receptor with 150-fold selectivity for primate D3 receptors over primate D2L receptors. It attenuates the rewarding effects of cocaine and methamphetamine.
Inhibition of dopamine D3 receptor function by NGB 2904 increases spontaneous locomotor activity in rodents.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA042615HPA058596EMU046831
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
targeting mouse Ngb
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)