Przejdź do
SML0068
CTP Inhibitor
≥98% (HPLC), mitochondrial citrate transport protein inhibitor, powder
Synonim(y):
ZINC Compound 792949; 4-Chloro-3-[[(3-nitrophenyl)amino]sulfonyl]-benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
694,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9ClN2O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
694,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CTP Inhibitor, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥23 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)S(=O)(=O)Nc2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9ClN2O6S/c14-11-5-4-8(13(17)18)6-12(11)23(21,22)15-9-2-1-3-10(7-9)16(19)20/h1-7,15H,(H,17,18)
InChI key
IIJQJWNGBILZCU-UHFFFAOYSA-N
Application
CTP inhibitor may be used in cell signaling studies.
CTP inhibitor has been used in mouse to study the transition of endothelial to mesenchymal cells.
Biochem/physiol Actions
CTP Inhibitor is an inhibitor of mitochondrial citrate transport protein, was the first purely competitive inhibitor to be discovered and is more potent than BTC.
CTP inhibitor blocks the exchange of tricarboxylates the key intermediates in anabolism and catabolism by mitochondrial citrate transport protein (CTP).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)