Przejdź do
SML0076
Zoniporide hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), sodium-hydrogen exchanger isoform 1 (NHE-1) inhibitor, powder
Synonim(y):
N-(Aminoiminomethyl)-5-cyclopropyl-1-(5-quinolinyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide hydrochloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N6O · xHCl · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.35 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zoniporide hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1cnn(-c2cccc3ncccc23)c1C4CC4
InChI
1S/C17H16N6O.ClH.H2O/c18-17(19)22-16(24)12-9-21-23(15(12)10-6-7-10)14-5-1-4-13-11(14)3-2-8-20-13;;/h1-5,8-10H,6-7H2,(H4,18,19,22,24);1H;1H2
InChI key
UCIJUEGJEFJRMP-UHFFFAOYSA-N
Application
Zoniporide hydrochloride hydrate may be used in Na+/H+-mediated cell signaling studies.
Zoniporide hydrochloride hydrate has been used for the inhibition of sodium-hydrogen exchanger isoform 1 (NHE-1) in rat models. It has also been used in cytotoxicity assay and to study its effect on lymphocytic choriomeningitis virus multiplication.
Biochem/physiol Actions
Potent and selective inhibitor of Na+/H+ exchanger isoform 1 (NHE-1)
Zoniporide is a potent and selective inhibitor of Na+/H+ exchanger isoform 1 (NHE-1). IC50 = 59 nM at NHE-1, vs. 12,000 nM at NHE-2; Zoniporide inhibits NHE-1-dependent Na+ update with IC50 of 14 nM.
Zoniporide, a selective inhibitor of sodium-hydrogen exchanger isoform 1 (NHE-1) has cardioprotective effects against myocardial injuries and ischemic insults. It inhibits the swelling human platelets and attenuates cardiac contractile dysfunction in rats. Zoniporide might have neurotoxic effects as it causes peripheral sensory axonopathy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0153
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)