Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 414,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
414,00 zł
Nazwa produktu
Bikinin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C9H9BrN2O3/c10-6-1-2-7(11-5-6)12-8(13)3-4-9(14)15/h1-2,5H,3-4H2,(H,14,15)(H,11,12,13)
InChI key
XFYYQDHEDOXWGA-UHFFFAOYSA-N
Application
- as a glycogen synthase kinase-3 (GSK3) inhibitor in Arabidopsis Col-0 seedlings to test its effect on gene expression
- as a component of induction medium and as a GSK3 inhibitor to test its effect on mesophyll cells in Arabidopsis leaf discs or cotyledons
- as a brassinosteroid agonist to test its effect on the leaf index of R. trichophyllus terrestrial leaves
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description suitable for plant cell culture, crystalline | description BioReagent, suitable for plant cell culture, amorphous powder | description 1 mg/mL, BioReagent, suitable for plant cell culture |
| form powder | form crystalline | form amorphous powder | form solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC and HPLC) | assay ≥98% (TLC and HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to tan | color white | color off-white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bikinin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?