We have tested solubility of DMSO: ≥3 mg/mL, for the compound we would recommend preparing fresh-as-needed for best results and have not conducted solution stability studies long term.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 396,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16NO2PS2 · C4H9NO · xCH2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.47
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
GYY4137 Dichloromethane complex, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥3 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCCl.S=P(N1CCOCC1)([S-])C2=CC=C(OC)C=C2.C3COCC[NH2+]3
InChI
1S/C11H16NO2PS2.C4H9NO.CH2Cl2/c1-13-10-2-4-11(5-3-10)15(16,17)12-6-8-14-9-7-12;1-3-6-4-2-5-1;2-1-3/h2-5H,6-9H2,1H3,(H,16,17);5H,1-4H2;1H2
InChI key
PKLNNEJKTAMITC-UHFFFAOYSA-N
Application
GYY4137 Dichloromethane complex has been used as a non-isothiocyanate H2S (hydrogen sulfide) donor.
Biochem/physiol Actions
GYY4137 is a small molecule releaser of H2S with vasodilator and antihypertensive activity. H2S has been found to be an important biological mediator with multiple effects on neuromodulation, hypertension, inflammation, and vascular tone. GYY4137 should prove useful in the study of the many and varied biological effects of H2S.
Small molecule releaser of H2S
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description biotech. grade, 99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 99.9% |
| form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: ≥3 mg/mL | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to tan | color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hello we have bought GYY4137 nr kat SML0100 Dichloromethane complex is it possible to store the stock after dissolving in DMSO in the fridge or freezer for another use>