Przejdź do
SML0119
Acrivastine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(E)-6-((E)-3-(1-Pyrrolidinyl)-1-p-tolylpropenyl)-2-pyridineacrylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)\C(=C/CN2CCCC2)c3cccc(\C=C\C(O)=O)n3
InChI
1S/C22H24N2O2/c1-17-7-9-18(10-8-17)20(13-16-24-14-2-3-15-24)21-6-4-5-19(23-21)11-12-22(25)26/h4-13H,2-3,14-16H2,1H3,(H,25,26)/b12-11+,20-13+
InChI key
PWACSDKDOHSSQD-IUTFFREVSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Application
Acrivastine has been used as an antihistamine to investigate the relation between the increased residence time of antihistamine at the histamine H1 receptor (H1R) and the duration of effective target-inhibition by this antagonist.
Biochem/physiol Actions
Acrivastine is a second-generation H1-receptor antagonist.
Acrivastine is a second-generation antihistamine, an H1-receptor antagonist.
Acrivastine is a second-generation antihistamine. It is a derivative of first-generation compound triprolidine. Acrivastine is effectively used for treating allergic diseases including cholinergic urticaria and histamine-medicated dermatoses.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP347SML0005PHR3343
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
solubility
-
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)