Przejdź do
SML0125
CPA 1 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
NSC 623721 hydrate, Naphtho[2,1-b:7,6-b′]difuran-2,8-dicarboxylic acid hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
757,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H8O6 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.23 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
757,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
gray-brown
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OC(=O)c1cc2cc3ccc4oc(cc4c3cc2o1)C(O)=O
InChI
1S/C16H8O6.H2O/c17-15(18)13-4-8-3-7-1-2-11-10(6-14(21-11)16(19)20)9(7)5-12(8)22-13;/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20);1H2
InChI key
HKVITMNNEVXIGB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CPA 1 is a potent, selective, ATP-competitive dual inhibitor of protein kinase casein kinase 2 (CK2) and proviral insertion Moloney virus kinases (Pim kinases). CPA 1 is selective for CK2 and Pim kinases (Pim-1, Pim-2, and Pim-3) when evaluated against a panel of 112 protein kinases.
Potent, selective, ATP-competitive dual inhibitor of protein kinase casein kinase 2 (CK2) and proviral insertion Moloney virus kinases (Pim kinases)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_92110305
vibrant-m
Hepa 1-6
description
≥98% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92110305, mouse liver, Not specified
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−196°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
-
color
gray-brown
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)