Przejdź do
SML0148
Imidapril hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(4S)-3-[(2S)-2-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1-methyl-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic acid hydrochloride, Novaloc, TA 6366, Tanapril
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
565,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
1878,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H27N3O6 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.91
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -50 to -70° in ethanol (c=0.5)
color
white to tan
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
originator
Trinity Pharma Solutions
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@@H](CN(C)C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H27N3O6.ClH/c1-4-29-19(27)15(11-10-14-8-6-5-7-9-14)21-13(2)17(24)23-16(18(25)26)12-22(3)20(23)28;/h5-9,13,15-16,21H,4,10-12H2,1-3H3,(H,25,26);1H/t13-,15-,16-;/m0./s1
InChI key
LSLQGMMMRMDXHN-GEUPQXMHSA-N
General description
Imidapril comprises large acyl moiety and is hydrolyzed by carboxylesterase (CES) 1.
Application
Imidapril hydrochloride may be used to test its effect on pharyngeal and laryngeal muscle to treat impaired swallowing.
Imidapril hydrochloride was used as a standard in bioequivalence test by LC/MS method.
Biochem/physiol Actions
Angiotensin Converting Enzyme (ACE) inhibitor
Imidapril is a potent angiotensin converting enzyme inhibitor and anti-hypertensive.
Imidapril hydrochloride is a long-acting inhibitor of angiotensin converting enzyme used in the treatment of hypertension, congestive heart failure and diabetic nephropathy. It restores decreased airway sensation and bladder sensation in patients with multiple sclerosis.
Features and Benefits
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Trinity Pharma Solutions. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1593401Y0001491BP1193
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to tan
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can this be used as CRM or standard for testing products for release?
    1 answer
    1. This product is not classified as a Certified Reference Material (CRM) or a pharmaceutical secondary standard for product release testing, as these designations are not part of its specifications.