Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

SML0165

Fluorescent GABA-B receptor Antagonist (GB-633-AN) synthetic

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H53N5O6PCl2F2BS
Masa cząsteczkowa:
942.68
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Aby zapytać o ten produkt SML0165, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


assay

≥97% (HPLC)

storage temp.

−20°C

Biochem/physiol Actions

The SML0165 ligand was shown to antagonize the activity of the GABA-B agonist, GABA, in a recombinant CHO cell line expressing the human GABA-B1 and GABA-B2 receptors and a serum-responsive secreted placental alkaline phosphatase (SPAP) reporter gene.

Features and Benefits

This compound is featured on the GABAB Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.

Preparation Note

Dissolve 0.2 mg in 21.2 ul of DMSO to give a 10mM stock solution. Once reconstituted into DMSO the product, must be stored, preferably in smaller aliquots, at -20°C.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Klasa składowania

13 - Non Combustible Solids

Co się dzieje?

WGK 3

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów




Questions

Reviews

No rating value

Active Filters