Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 429,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H40N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCNC(=O)NC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C23H40N2O3/c26-21(27)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-24-22(28)25-23-15-18-12-19(16-23)14-20(13-18)17-23/h18-20H,1-17H2,(H,26,27)(H2,24,25,28)/t18-,19+,20-,23-
InChI key
XLGSEOAVLVTJDH-UKBVAGSOSA-N
Application
AUDA may be used in soluble epoxide hydrolase-mediated cell signaling studies.
AUDA has been used in the inhibition of epoxide hydrolase in human macrophages and in inhibition of tumor necrosis factor α (TNF-α)- induced phosphorylation in human aortic smooth muscle cells.
Biochem/physiol Actions
AUDA is a potent inhibitor of soluble epoxide hydrolase
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥90.0% (HPLC) |
| form powder | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?