Przejdź do
SML0196
Resiquimod
≥98% (HPLC), powder, TLR7/TLR8 agonist
Synonim(y):
4-Amino-2-(ethoxymethyl)-alpha, R-848, R848, S28463, alpha-dimethyl-1H-imidazo(4,5-c)quinoline-1-ethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
669,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.38
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
669,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Resiquimod, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to tan
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOCc1nc2c(N)nc3ccccc3c2n1CC(C)(C)O
InChI
1S/C17H22N4O2/c1-4-23-9-13-20-14-15(21(13)10-17(2,3)22)11-7-5-6-8-12(11)19-16(14)18/h5-8,22H,4,9-10H2,1-3H3,(H2,18,19)
InChI key
BXNMTOQRYBFHNZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Resiquimod may be used in immunological and cancer-related cell signaling studies.
Resiquimod has been used in the stimulation of bone marrow-derived dendritic cells (BMDCs) stimulation( and B cells. It has also been used as a ligand for toll-like receptors (TLR7) in malignant melanoma cell line B16F10.
Biochem/physiol Actions
Resiquimod (R-848) is a potent synthetic agonist of TLR7/TLR8 that possesses antiviral and antitumoral activities.
Resiquimod is an agonist of toll-like receptor 7 and 8 (TLR- and TLR-8).
Resiquimod belongs to the class of imidazoquinolinamines compounds with immunomodulatory effects. Resiquimod increases the levels of cytokines such as TNF-α, IL-6 and IFN-α.
Resiquimod is 314.4 Da molecule which elicits immune function during visceral infection with L. infantum Sp. It mediates the trafficking of granulocytes, macrophages, leukocytes and dendritic cells. It is a recommended topical drug for treating skin tumors like actinic keratosis (AK) and superficial basal cell carcinoma.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cytokine Receptors (Interleukin-1 Receptor/TIR Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What are the recommended storage conditions for stock solutions of Resiquimod (item SML0196)?
    1 answer
    1. Stock solutions of Resiquimod in DMSO or ethanol may be stored at -20°C for a maximum duration of 2 months.