Przejdź do
SML0207
SB 328437
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
L-Phenylalanine, N-(1-naphthalenylcarbonyl)-4-nitro-, methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML0207, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)[C@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)NC(=O)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C21H18N2O5/c1-28-21(25)19(13-14-9-11-16(12-10-14)23(26)27)22-20(24)18-8-4-6-15-5-2-3-7-17(15)18/h2-12,19H,13H2,1H3,(H,22,24)/t19-/m0/s1
InChI key
VMFGCGRAIBLAFY-IBGZPJMESA-N
Application
SB 328437 may be used to study CCR3-mediated cell signaling in asthma models.
Biochem/physiol Actions
SB-328437 is a CCR3 Antagonist.
SB-328437 is a potent, selective CCR-3 antagonist (IC50 = 1.6 nM). The compound blockes CCR3 agonist-induced calcium mobilization in CCR3 expressing cells with the following IC50 values: eotaxin, 38 nM; eotaxin-2, 35 nM and MCP4, 20 nM.
SB 328437 inhibits the recruitment and migration of eosinophils in allergen models of models. It suppresses the Th2-mediated eosinophil infiltration in the airways.
Features and Benefits
This compound is featured on the Chemokine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SB 328437
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)