Przejdź do
SML0229
CIQ
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3-Chlorophenyl)[3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-[(4-methoxyphenoxy)methyl]-2(1H)-isoquinolinyl]-methanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26ClNO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
467.94
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)C(=O)N2CCc3c(cc(c(c3)OC)OC)C2COc4ccc(cc4)OC
InChI
1S/C26H26ClNO5/c1-30-20-7-9-21(10-8-20)33-16-23-22-15-25(32-3)24(31-2)14-17(22)11-12-28(23)26(29)18-5-4-6-19(27)13-18/h4-10,13-15,23H,11-12,16H2,1-3H3
InChI key
VYMILMYEENZHAR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CIQ is a selective NR2C/NR2D-containing NMDA potentiator
CIQ is positive allosteric modulator of NR2C/NR2D subunit containing NMDA receptors. CIQ increases channel opening frequency of recombinant NR2Cor NR2D containing receptors by two-fold (EC50 = 2.7 and 2.8 μM, respectively), with no effect on NR2A or NR2B subtypes. The compound does not alter the EC50 values for glutamate or glycine on channel opening.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CIQ
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)